Få mere at vide
(2-Bromoethyl)trimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromoethyl)trimethylsilane |
| CAS | 18156-67-7 |
| Molekylær formel | C5H13BrSi |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (Trimethylsilyl)methyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | BrCC[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-bromoethyl(trimethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 179.997 |