Få mere at vide
(2-bromoethyl) trimethylammoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide |
| CAS | 2758-06-7 |
| Molekylær formel | C5 H13 Br N . Br |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Bromocholine Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13BrN.BrH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCBr |
| IUPAC navn | 2-bromoethyl(trimethyl)azanium; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.97 |
| Formel vægt | 244.9415 |