Få mere at vide
(2-Bromoethyl)trimethylammonium Bromide 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773393 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773393 5 g Glass Bottle 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10773393 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2758-06-7
Molekylær formel C5H13Br2N
Molekylvægt (g/mol) 246.97
MDL nummer MFCD00011865
InChI nøgle OINMNSFDYTYXEQ-UHFFFAOYSA-M
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 240°C to 244°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass Bottle
Lineær formel BrCH2CH2N(CH3)3Br
Mængde 5 g
Synonym 2-bromoethyl trimethylammonium bromide, 2-bromo-n,n,n-trimethylethanaminium bromide, 2-bromoethyltrimethylammonium bromide, bromcholin, hypercyl, kathesin, btab, btab the plant regulator, bcb the plant regulator, unii-kh1i7ru18l
SMIL C[N+](C)(C)CCBr.[Br-]
IUPAC navn 2-bromoethyl(trimethyl)azanium;bromide
PubChem CID 17689
Formel vægt 246.97
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Bromoethyl)trimethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.