Få mere at vide
2-bromoethylmethylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethyl Methyl Ether |
| CAS | 6482-24-2 |
| Molekylær formel | C3H7BrO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | COCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-methoxyethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.99 |
| Formel vægt | 137.968 |