Få mere at vide
2-bromoethylmethylether, TRC
Artikelnummer. 30334674
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30334674 10 g
1 options
Artikelnummer. 30334674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68514010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl Methyl Ether
CAS 6482-24-2
Molekylær formel C3H7BrO
Mængde 10 g
Synonym (2-Methoxy)bromoethane, 1-Bromo-2-methoxyethane, 2-Bromo-1-methoxyethane, 2-Methoxy-1-bromoethane, 2-Methoxyethyl Bromide, NSC 81806, beta-Methoxyethyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C3H7BrO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
SMIL COCCBr
IUPAC navn 1-bromo-2-methoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 138.99
Formel vægt 137.968