missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-bromoethylmetanethiosulfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 26139-15-1 |
| Molekylær formel | C3 H7 Br O2 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO2S2/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCBr |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-methylsulfonylsulfanylethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.12 |
| Formel vægt | 217.9071 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?