Få mere at vide
2-Bromoethyl-d4-amine HBr, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethylamine-D4 Hydrobromide |
| CAS | 918633-70-2 |
| Molekylær formel | C2 D4 H2 Br N . Br H |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-bromo-, hydrobromide (1:1) (9 CI), 2-Bromoethyl-d4-amine hydrobromide, 2-Bromoethan-1,1,2,2-d4-amine hydrobromide, 2-Bromoethylamine-D4 hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1 H/i1D2,2D2; |
| SMIL | Br.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.9163 |
| Formel vægt | 206.9196 g/mol |
| Vis mere |