Få mere at vide
(2-Bromoethyl)cyclohexane, 99%
Artikelnummer. 11377436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377436 1 g 1g
11387436 5 g 5g
11397436 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09466.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1647-26-3 | C8H15Br | 191.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1647-26-3
Molekylær formel C8H15Br
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD00019398
InChI nøgle JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
PubChem CID 15440
IUPAC navn 2-bromethylcyclohexan
SMIL BrCCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)cyclohexane
Tæthed 1.221
Kogepunkt 70°C to 71°C (6 mmHg)
Flammepunkt 96°C (204°F)
Brydningsindeks 1.49
Mængde 1 g
Beilstein 1919816
Formel vægt 191.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Bromoethyl)cyclohexane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.