Få mere at vide
2-bromoethylbenzoat (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethyl Benzoate |
| CAS | 939-54-8 |
| Molekylær formel | C9H9O2Br |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | beta-Bromoethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMIL | BrCCOC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-bromoethylbenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.07 |
| Formel vægt | 227.9786 |