Få mere at vide
(2-bromoethyl)benzen, 98%
Artikelnummer. 11414194
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414194 500 g 500g
11404194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12528.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185,064 g/mol
(2-Bromethyl)benzen anvendes til fremstilling af phenelzin ved at reagere med hydrazin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af forskellige beta-phenethylderivater, aktive farmaceutiske ingredienser og dufte. Det finder anvendelse som et flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2-Bromethyl)benzen anvendes til fremstilling af phenelzin ved at reagere med hydrazin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af forskellige beta-phenethylderivater, aktive farmaceutiske ingredienser og dufte. Det finder anvendelse som et flammehæmmer.
Opløselighed
Blandbar med ether og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-63-9
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000240
InChI nøgle WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC navn 2-bromethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCBr
Specifica
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)benzene
Smeltepunkt -56 °C
Tæthed 1.355
Kogepunkt 220 °C til 221 °C
Flammepunkt 89 °C (192 °F)
Lineær formel C6H5(CH2)2Br
Brydningsindeks 1.556
Mængde 500 g
Beilstein 507487
Opløselighedsinformation Blandet med ether og benzen. Ublandelig med vand.
Formel vægt 185.06
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (2-Bromoethyl)benzene
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Bromoethyl)benzene
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.