Få mere at vide
(2-Bromoethyl)benzene, 98%
Artikelnummer. 11404194
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404194 100 g 100g
11414194 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404194 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12528.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.064 g/mol
(2-Bromethyl)benzen anvendes til fremstilling af phenelzin ved at reagere med hydrazin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af forskellige beta-phenethylderivater, aktive farmaceutiske ingredienser og dufte. Det finder anvendelse som et flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(2-Bromethyl)benzen anvendes til fremstilling af phenelzin ved at reagere med hydrazin. Det bruges også som udgangsmateriale til fremstilling af forskellige beta-phenethylderivater, aktive farmaceutiske ingredienser og dufte. Det finder anvendelse som et flammehæmmer.
Opløselighed
Blandbar med ether og benzen. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-63-9
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000240
InChI nøgle WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC navn 2-bromethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)benzene
Smeltepunkt -56°C
Tæthed 1.355
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 89°C (192°F)
Lineær formel C6H5(CH2)2Br
Brydningsindeks 1.556
Mængde 100 g
Beilstein 507487
Opløselighedsinformation Miscible with ether and benzene. Immiscible with water.
Formel vægt 185.06
Procent renhed 98%