Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromoethyl)benzene |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -56 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.3500g/mL |
| Kogepunkt | 220 °C til 221 °C |
| Flammepunkt | 89 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |