Få mere at vide
(2-Bromoethyl)benzene, 98%
Artikelnummer. 10319093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10319093 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10000660 100 mL Glasflaske 100ml
10569810 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10319093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106940025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 103-63-9 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-63-9
MDL nummer MFCD00000240
InChI nøgle WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl benzene, phenethyl bromide, 2-phenylethyl bromide, 1-bromo-2-phenylethane, phenylethyl bromide, benzene, 2-bromoethyl, 2-phenethyl bromide, beta-bromoethylbenzene, 2-phenyl-1-bromoethane, phenethylbromide
PubChem CID 7666
IUPAC navn 2-bromethylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethyl)benzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3500g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H9Br
Lineær formel C6H5(CH2)2Br
Brydningsindeks 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589nm)
Mængde 2.5 L
Molekylvægt (g/mol) 185.064
Formel vægt 185.06
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Væske