Få mere at vide
2-bromoethylakrylat, 94%, stab. med 900-1500 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11353196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353196 5 g 5g
11343196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12502.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179,013 g/mol
2-Bromethylacrylat anvendes i hærdelige og reaktive polymerer på grund af tilstedeværelsen af reaktivt brom. Det bruges også til syntese af andre monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromethylacrylat anvendes i hærdelige og reaktive polymerer på grund af tilstedeværelsen af reaktivt brom. Det bruges også til syntese af andre monomerer.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Lys- og varmefølsom Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, polymeriseringsmidler og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4823-47-6
Molekylær formel C5H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 179.013
MDL nummer MFCD00013541
InChI nøgle CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20963
IUPAC navn 2-bromethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl acrylate
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-methoxyphenol
Kogepunkt 52 °C til 53 °C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1749713
Synonym 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 179.01
Procent renhed 94%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethyl acrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromoethyl acrylate