Få mere at vide
2-bromoethylakrylat, 94%, stab. med 900-1500 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11343196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343196 1 g 1g
11353196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12502.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4823-47-6 | C5H7BrO2 | 179,013 g/mol
2-Bromethylacrylat anvendes i hærdelige og reaktive polymerer på grund af tilstedeværelsen af reaktivt brom. Det bruges også til syntese af andre monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromethylacrylat anvendes i hærdelige og reaktive polymerer på grund af tilstedeværelsen af reaktivt brom. Det bruges også til syntese af andre monomerer.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Lys- og varmefølsom Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, polymeriseringsmidler og peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4823-47-6
Molekylær formel C5H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 179.013
MDL nummer MFCD00013541
InChI nøgle CDZAAIHWZYWBSS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20963
IUPAC navn 2-bromethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl acrylate
Navn note stabilized with 0.1% 4-methoxyphenol
Kogepunkt 52°C to 53°C (5 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1749713
Synonym 2-bromoethyl acrylate, acrylic acid, 2-bromoethyl ester, 2-propenoic acid, 2-bromoethyl ester, ccris 4753, acrylic acid 2-bromoethyl ester, 2-bromoethylacrylate, 2-bromoethyl=acrylate, acmc-20ao1p, acrylic acid 2-bromo-ethyl ester, 2-propenoic acid,2-bromoethyl ester
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 179.01
Procent renhed 94%