Få mere at vide
2-bromoethylacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 927-68-4 |
| Molekylær formel | C4H7BrO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 1-Acetoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2-acetoxyethane, 2-Acetoxyethyl Bromide, 2-Bromoethanol Acetate, Acetic Acid 2-Bromoethyl Ester, NSC 7079 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCBr |
| IUPAC navn | 2-bromoethylacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 167 |
| Formel vægt | 165.9629 |