Få mere at vide
2-Bromoethyl acetate, 97%
Artikelnummer. 10493340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10493340
Brand: Thermo Scientific Acros 160091000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 927-68-4 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-68-4
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00000235
InChI nøgle RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoethyl acetate, 1-acetoxy-2-bromoethane, 2-bromoethylacetate, ethanol, 2-bromo-, acetate, 1-bromo-2-acetoxyethane, acetic acid 2-bromoethyl ester, unii-nrz256o7qb, ethanol, 2-bromo-, 1-acetate, beta-bromoethyl acetate, nrz256o7qb
PubChem CID 13564
IUPAC navn 2-bromoethyl acetate
SMIL CC(=O)OCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethyl acetate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13.8°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.5100g/mL
Kogepunkt 160.0°C to 162.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CO2CH2CH2Br
Brydningsindeks 1.4547
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.51
Formel vægt 167
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.