missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethyl-4-nitrophenyl Ether-d4 |
| CAS | 1190017-10-7 |
| Molekylær formel | C8H4D4BrNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Bromoethoxy-d4)-4-nitro-benzene, beta-Bromo-4-nitrophenetole-d4, 1-(2-Bromoethoxy-d4)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenoxy)-1-bromoethane-d4, NSC 37983-d4, p-Nitrophenyl beta-Bromoethyl-d4 Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c9-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)10(11)12/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-4-nitrobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.08 |
| Formel vægt | 248.9939 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?