missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-Bromoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30342406
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342406 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342406 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6843435MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-Bromoethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 16977-78-9
Molekylær formel C16 H23 Br O10
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23BrO10/c1-8(18)23-7-12-13(24-9(2)19)14(25-10(3)20)15(26-11(4)21)16(27-12)22-6-5-17/h12-16H,5-7H2,1-4H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCCBr)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(2-bromoethoxy)oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 455.25
Formel vægt 454.0475
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.