Få mere at vide
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, 98+%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 1.1150g/mL |
| Kogepunkt | 70 °C til 75 °C (2,5 mmHg) |
| Flammepunkt | 73 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.