Få mere at vide
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, 98+%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122874 1 g Glasflaske 1g
10784375 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10122874 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 399830010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86864-60-0
Molekylær formel C8H19BrOSi
Molekylvægt (g/mol) 239.22
MDL nummer MFCD00209550
InChI nøgle JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
IUPAC navn 2-bromethoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.1150g/mL
Kogepunkt 70°C to 75°C (2.5 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)CSi(CH3)2O(CH2)2Br
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.115
Stabilisator 5 % max. Na2CO3
Formel vægt 239.22
Procent renhed 98+%
Fysisk form Crystalline Solid or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.