Få mere at vide
(2-Bromethoxy)-tert-butyldimethylsilan, 98%, stab. med natriumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482786
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482786 5 g 5g
15472786 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482786 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56594.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 86864-60-0 | Molekylformel: C8H19BrOSi | Molekylvægt: 239,228 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86864-60-0
Molekylær formel C8H19BrOSi
Molekylvægt (g/mol) 239.228
MDL nummer MFCD00209550
InChI nøgle JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethoxy-tert-butyldimethylsilane, 2-bromoethoxy tert-butyl dimethylsilane, 2-bromoethoxy-t-butyl dimethylsilane, 2-t-butyldimethylsiloxy ethylbromide, 2-bromoethoxy-t-butyldimethylsilane, 2-bromo-ethoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 2-bromoethoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, brch2ch2otbs
PubChem CID 3608067
IUPAC navn 2-bromethoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
Tekniske data
Kogepunkt 120 °C (100 mmHg)
Kemisk navn eller materiale (2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Navn note Stabiliseret med natriumcarbonat
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.444
Tæthed 1.115 g/mL
Formel vægt 239.23
Procent renhed 98%