Få mere at vide
2-bromoethanol, TRC
Artikelnummer. 30333027
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333027 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6847351G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethanol
CAS 540-51-2
Molekylær formel C2 H5 Br O
Mængde 1 g
Synonym 2-Bromoethanol, 1-Bromo-2-ethanol, 1-Bromo-2-hydroxyethane, 2-Bromoethyl alcohol, 2-Hydroxyethyl bromide, Ethylene bromohydrin, Glycol bromohydrin, NSC 2869, β-Bromoethanol
InChI formel InChI=1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
SMIL OCCBr
IUPAC navn 2-bromoethanol
Molekylvægt (g/mol) 124.96
Formel vægt 123.9524