2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Opløselighed Blandbar med vand, organisk opløsningsmiddel og petroleumsether.
Noter Lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.