Få mere at vide
2-bromoethanol, 97%
Artikelnummer. 11454003
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454003 1000 g 1000g
11329669 25 g 25g
11464003 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10275.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124,965 g/mol
2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Opløselighed Blandbar med
vand, organisk opløsningsmiddel og petroleumsether.
Noter
Lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-51-2
Molekylær formel C2H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 124.965
MDL nummer MFCD00002827
InChI nøgle LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC navn 2-bromethanol
SMIL C(CBr)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethanol
Smeltepunkt -80 °C
Tæthed 1.762
Kogepunkt 149 °C til 150 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel BrCH2CH2OH
Brydningsindeks 1.493
Mængde 1000 g
FN nummer UN2922
Beilstein 878140
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,3792
Opløselighedsinformation Blandet med vand, organisk opløsningsmiddel og petroleumsether.
Formel vægt 124.97
Procent renhed 97%