Få mere at vide
2-bromoethanol, 97%
Beskrivelse
2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromethanol anvendes til selektiv reduktion af nitroarener. Det bruges som opløsningsmiddel og organisk syntetisk råmateriale. Det finder anvendelse i syntesen af 2-piperidin-1-yl-ethanol ved at reagere med piperidin. Det bruges til selektiv reduktion af nitroarener.
Opløselighed Blandbar med
vand, organisk opløsningsmiddel og petroleumsether.
Noter
Lysfølsom. Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethanol |
| Smeltepunkt | -80 °C |
| Tæthed | 1.762 |
| Kogepunkt | 149 °C til 150 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | BrCH2CH2OH |
| Brydningsindeks | 1.493 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 878140 |
| Vis mere |