Få mere at vide
2-bromoethanol, 97%
Artikelnummer. 10234370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10234370 100 mL Glasflaske 100ml
10274320 5 mL Glasflaske 5ml
10616292 250 mL Glasflaske 250ml
10723344 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10234370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1100.65 DKK / 100ml
    Spare 164.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 540-51-2 | C2H5BrO | 124,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-51-2
Molekylær formel C2H5BrO
Molekylvægt (g/mol) 124.96
MDL nummer MFCD00002827
InChI nøgle LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene bromohydrin, ethanol, 2-bromo, 2-bromoethan-1-ol, glycol bromohydrin, 2-hydroxyethyl bromide, 2-bromo-1-ethanol, 1-bromo-2-ethanol, ethylenebromohydrin, 2-bromoethyl alcohol, 2-bromo-ethanol
PubChem CID 10898
IUPAC navn 2-bromethanol
SMIL C(CBr)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethanol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -80,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7600g/mL
Kogepunkt 149,0 °C til 150,0 °C (750,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4900 til 1,4940
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 338
Fieser 11,77
Merck Index 15, 3846
Specifik vægtfylde 1.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med ethanol, ether, opløseligt i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler, undtagen petroleumsether
Formel vægt 124.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.