missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethanol-d4 |
| CAS | 81764-55-8 |
| Molekylær formel | C2 2H4 H Br O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-bromo- (9 CI), 2-Bromoethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-Bromoethanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.99 |
| Formel vægt | 127.9775 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?