Få mere at vide
2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 4263-52-9 |
| Molekylær formel | C2H4BrNaO3S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Sodium 2-Bromoethanesulfonate, Sodium Bromoethylsulfonate, 2-Bromoethanesulfonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr |
| IUPAC navn | sodium;2-bromoethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.01 |
| Formel vægt | 209.8962 |