Få mere at vide
2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt, 98%
Artikelnummer. 10581981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10581981 25 g 25g
10784661 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160030250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4263-52-9 | C2H4BrNaO3S | 211.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4263-52-9
Molekylær formel C2H4BrNaO3S
Molekylvægt (g/mol) 211.01
MDL nummer MFCD00007530
InChI nøgle HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-bromoethanesulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium salt, sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-bromoethanesulfonic acid, sodium salt, sodium bromoethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt, ethanesulfonic acid, 2-bromo-, sodium salt 1:1, sodium 2-bromoethane sulfonate, 2-bromoethanesulfonic acid sodium, natrium-2-bromethansulfonat
PubChem CID 23666797
IUPAC navn natrium;2-bromethansulfonat
SMIL C(CBr)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromoethanesulfonic acid, sodium salt
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 282.0°C to 286.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Br) On dry substance (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH2SO3Na
Mængde 25 g
Beilstein 04, 7
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water: 500g/L (20°C)
Formel vægt 211.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver