Få mere at vide
2-Bromodibenzothiophen, 98%
Artikelnummer. 15481929
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481929 25 g 25g
15461929 1 g 1g
15471929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481929 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64645.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 22439-61-8 | C12H7BrS | 263,152 g/mol
Anvendes som mellemprodukt til organiske lysemitterende diode (OLED) materialer og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukt til organiske lysdiode (OLED) materialer og farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22439-61-8
Molekylær formel C12H7BrS
Molekylvægt (g/mol) 263.152
MDL nummer MFCD00089285
InChI nøgle IJICRIUYZZESMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo
PubChem CID 299508
IUPAC navn 2-bromdibenzothiophen
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(S2)C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromodibenzothiophene
Smeltepunkt 123 °C til 129 °C (litteratur)
Mængde 25 g
Beilstein 142203
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 263.15
Procent renhed 98%