Få mere at vide
2-Bromodibenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30332069
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30332069 1 g
1 options
Artikelnummer. 30332069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6832951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromodibenzofuran
CAS 86-76-0
Molekylær formel C12 H7 Br O
Mængde 1 g
Synonym Dibenzofuran, 2-bromo-, 2-Bromodibenzofuran, 2-Bromodibenzo[b,d]furan, NSC 1735, 2-Monobromodibenzofuran, 2-MonoBDF, 2-MBDF
InChI formel InChI=1S/C12H7BrO/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMIL Brc1ccc2oc3ccccc3c2c1
IUPAC navn 2-bromodibenzofuran
Molekylvægt (g/mol) 247.09
Formel vægt 245.968