Få mere at vide
2-Bromodibenzofuran, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481869
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481869 1 g 1g
15401879 250 mg 250mg
15491869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64596.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 86-76-0 | Molecular Formula: C12H7BrO | Molecular Weight: 247.091 g/mol
2-Bromodibenzofuran bruges som reagens i Friedel-Crafts acyleringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Bromodibenzofuran bruges som reagens i Friedel-Crafts acyleringsreaktioner
.
Opløselighed Opløselig i varm methanol
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-76-0
Molekylær formel C12H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 247.091
MDL nummer MFCD00092338
InChI nøgle CRJISNQTZDMKQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromodibenzo b,d furan, 2-bromo-dibenzofuran, dibenzofuran, 2-bromo, dibenzofuran, 2-bromo-8ci 9ci, 2-bromodibenzo b furan, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2,4,6,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0 2 , trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0?,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4-bromo-8-oxatricyclo 7.4.0.0^ 2,7 trideca-1 13 ,2,4,6,9,11-hexaene
PubChem CID 6856
IUPAC navn 2-bromdibenzofuran
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=C(O2)C=CC(=C3)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromodibenzofuran
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Mængde 1 g
Beilstein 142199
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol.
Formel vægt 247.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof