Få mere at vide
2-Bromodibenzo[b,d]thiophen, TRC
Artikelnummer. 30329025
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30329025 10 g
1 options
Artikelnummer. 30329025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68335810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
CAS 22439-61-8
Molekylær formel C12H7BrS
Mængde 10 g
Synonym 2-Bromodibenzothiophene, NSC 172586
InChI formel InChI=1S/C12H7BrS/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7H
SMIL Brc1ccc2sc3ccccc3c2c1
IUPAC navn 2-bromodibenzothiophene
Molekylvægt (g/mol) 263.15
Formel vægt 261.9452