missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Bromocinnamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30332139
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332139 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68243025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Bromocinnamic Acid
CAS 7499-56-1
Molekylær formel C9 H7 Br O2
Mængde 25 g
Synonym o-Bromo-trans-cinnamic acid, 3-(2-Bromophenyl)acrylic acid
InChI formel InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1Br
IUPAC navn (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 227.05
Formel vægt 225.9629
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.