Få mere at vide
2-Bromocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromocinnamic Acid |
| CAS | 7499-56-1 |
| Molekylær formel | C9 H7 Br O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-Bromo-trans-cinnamic acid, 3-(2-Bromophenyl)acrylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-5+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.05 |
| Formel vægt | 225.9629 |