Få mere at vide
2-bromchlorbenzen, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-72809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 10549990
Brand: Thermo Scientific Acros 106820250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-80-4
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.45
MDL nummer MFCD00000532
InChI nøgle QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC navn 1-brom-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromochlorobenzene
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
Farve Farveløs til orange-gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6490g/mL
Kogepunkt 204°C
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.5805 to 1.5825
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.649
Lineær formel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.045g/L (25°C)
Formel vægt 191.45
Procent renhed 98.50%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromochlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.