Få mere at vide
2-bromchlorbenzen, 98,5%
Artikelnummer. 10549990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10549990 25 mL Glasflaske 25ml
10050690 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106820250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-80-4
Molekylær formel C6H4BrCl
Molekylvægt (g/mol) 191.45
MDL nummer MFCD00000532
InChI nøgle QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
PubChem CID 12754
IUPAC navn 1-brom-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromochlorobenzene
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
Farve Farveløs til orange-gul
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.6490g/mL
Mængde 25 mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5805 til 1,5825
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.649
Lineær formel BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Kogepunkt 204 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,045 g/L (25 °C)
Formel vægt 191.45
Procent renhed 98.50%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromochlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.