Få mere at vide
2-bromsmørsyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-72796 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
Artikelnummer. 10580702
Brand: Thermo Scientific Acros 164510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-58-0
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
InChI nøgle YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
IUPAC navn 2-brombutansyre
SMIL CCC(Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobutyric acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -4°C
Farve Gul
Tæthed 1.5600g/mL
Kogepunkt 214°C to 217°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(Br)CO2H
Brydningsindeks 1.4712 to 1.4732
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 281
Merck Index 15, 1420
Specifik vægtfylde 1.56
Opløselighedsinformation Solubility in water: 66g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 167
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromobutyric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.