Få mere at vide
2-Bromobutyric acid, 98%
Artikelnummer. 11430357
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430357 250 g 250g
11420357 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21743.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-58-0 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-58-0
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.00
MDL nummer MFCD00004216,MFCD00210111,MFCD00210112
InChI nøgle YAQLSKVCTLCIIE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromobutyric acid, alpha-bromobutyric acid, butanoic acid, 2-bromo, butyric acid, 2-bromo, .alpha.-bromobytyric acid, butyric acid, .alpha.-bromo, dl-2-bromobutyric acid, a-bromobutyric acid, butyric acid, alpha-bromo, bromobutyric acid
PubChem CID 6655
IUPAC navn 2-brombutansyre
SMIL CCC(Br)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobutyric acid
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.567
Kogepunkt 99°C to 103°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.472
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720950
Merck Index 14,1413
Formel vægt 167.01
Procent renhed 98%