Få mere at vide
(±)-2-Bromobutane-d9, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobutane-d9 |
| CAS | 202392-72-1 |
| Molekylær formel | C4D9Br |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | (±)-2-Bromobutane-d9, (±)-sec-Butyl bromide-d9, 2-Bromobutane-d9, 2-Butyl bromide-d9, Methylethylbromomethane-d9, NSC 8417-d9, sec-Butyl bromide-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | BrC(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.07 |
| Formel vægt | 145.05 g/mol |
| Vis mere |