Få mere at vide
2-bromobutan, 99+%
Artikelnummer. 10175593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10175593 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10539990 100 mL Glasflaske 100ml
10325930 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10175593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106780025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-76-2
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000156
InChI nøgle UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC navn 2-brombutan
SMIL CCC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobutane
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -112 °C
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 91 °C
Flammepunkt 21 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(Br)CH3
Brydningsindeks 1,4359 til 1,4379
Mængde 2.5 L
Beilstein 01,119
Merck Index 15,1556
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 137.02
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske