Få mere at vide
2-brombutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022344
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11467357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15069.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-76-2 | C4H9Br | 137.02 g/mol
2-Bromobutan anvendes i syntesen af ikke-nukleosider. Det bruges som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i organisk syntese. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium. Yderligere reagerer det med blåsyre for at fremstille natriumsalt for at få (+-)-sec-butylcyanid. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Bromobutan anvendes til syntese af ikke-nukleosider. Det bruges som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i organisk syntese. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium. Yderligere reagerer det med blåsyre for at fremstille natriumsalt for at få (+-)-sec-butylcyanid. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, magnesium, natrium, natriumoxider og kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-76-2
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000156
InChI nøgle UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-butyl bromide, butane, 2-bromo, 2-butyl bromide, methylethylbromomethane, 2-bromo-butane, secondary butyl bromide, sec-butylbromide, 1-bromo-1-methylpropane, ccris 106, bromobutane, 2
PubChem CID 6554
IUPAC navn 2-brombutan
SMIL CCC(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobutane
Smeltepunkt °C to 112°C
Tæthed 1.260
Kogepunkt 91°C to 92°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH3CHBrCH2CH3
Brydningsindeks 1.4369
Mængde 250 g
FN nummer UN2339
Beilstein 505949
Merck Index 14,1554
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formel vægt 137.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.