Få mere at vide
2-bromobutan, 98%
Beskrivelse
2-Bromobutan anvendes i syntesen af ikke-nukleosider. Det bruges som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i organisk syntese. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium. Yderligere reagerer det med blåsyre for at fremstille natriumsalt for at få (+-)-sec-butylcyanid. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromobutan anvendes til syntese af ikke-nukleosider. Det bruges som opløsningsmiddel såvel som et mellemprodukt i organisk syntese. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium. Yderligere reagerer det med blåsyre for at fremstille natriumsalt for at få (+-)-sec-butylcyanid. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges til at fremstille Grignard-reagens ved at reagere med magnesium.
Opløselighed
Blandbar med alkohol og æter. Ikke blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, magnesium, natrium, natriumoxider og kalium.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobutane |
| Smeltepunkt | °C til 112 °C |
| Tæthed | 1.260 |
| Kogepunkt | 91 °C til 92 °C |
| Flammepunkt | 13 °C (55 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | CH3CHBrCH2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4369 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2339 |
| Vis mere |