Få mere at vide
2-Bromobornane, technical
Artikelnummer. 15557529 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15557529 5 g 5g
15567529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15557529 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4443-48-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4443-48-5
Molekylær formel C10H17Br
Molekylvægt (g/mol) 217.15
InChI nøgle OTOQMOVZIUGCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym bornyl bromide, 2-bromobornane, bornyl bromide, pract., 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, bornylbromid, bornylbromide, bornane, 2-bromo, 3-bromo-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane, 2-bromo-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane #
PubChem CID 138249
IUPAC navn 3-brom-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan
SMIL CC1(C2CCC1(C(C2)Br)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobornane
Kogepunkt 94.0°C to 96.0°C (15.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 5 g
Formel vægt 217.15
Procent renhed ≥78.0% (GC)
Grad Teknisk