Få mere at vide
2-bromobenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30339998
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30339998 25 g
1 options
Artikelnummer. 30339998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB67997525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzyl Bromide
CAS 3433-80-5
Molekylær formel C7H6Br2
Mængde 25 g
Synonym α,o-Dibromotoluene, o-Bromobenzyl Bromide, o-(Bromomethyl)bromobenzene, 2-(Bromomethyl)bromobenzene, 1-Bromomethyl-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
SMIL BrCc1ccccc1Br
IUPAC navn 1-bromo-2-(bromomethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 249.93
Formel vægt 247.8836