Få mere at vide
2-Bromobenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzyl Alcohol |
| CAS | 18982-54-2 |
| Molekylær formel | C7H7BrO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Bromobenzenemethanol, 1-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzene, 2-(Hydroxymethyl)phenyl Bromide, 2-Bromobenzyl Alcohol, o-Bromo-benzyl Alcohol, 2-Bromophenylmethanol, 2-Hydroxymethyl-1-bromobenzene, o-Bromobenzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMIL | OCc1ccccc1Br |
| IUPAC navn | (2-bromophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vægt | 185.968 |