Få mere at vide
2-bromobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30335187
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30335187 25 g
1 options
Artikelnummer. 30335187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68038025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoyl Chloride
CAS 7154-66-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Mængde 25 g
Synonym o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706
InChI formel InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC navn 2-bromobenzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 219.46
Formel vægt 217.9134