Få mere at vide
2-bromobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30331391
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331391 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6803805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromobenzoyl Chloride
CAS 7154-66-7
Molekylær formel C7H4BrClO
Mængde 5 g
Synonym o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706
InChI formel InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
SMIL ClC(=O)c1ccccc1Br
IUPAC navn 2-bromobenzoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 219.46
Formel vægt 217.9134