Få mere at vide
2-bromobenzoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromobenzoyl Chloride |
| CAS | 7154-66-7 |
| Molekylær formel | C7H4BrClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | o-Bromobenzoyl Chloride, 2-Bromobenzoic Acid Chloride, NSC 73706 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H |
| SMIL | ClC(=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC navn | 2-bromobenzoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.46 |
| Formel vægt | 217.9134 |